Merck
AMBH47A954EB
Ambeed, Inc.
2,5-Diaminoterephthalonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,5-diaminoterephthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-2H,11-12H2
InChIKey
DJVJDQRJKTVAEU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75636-88-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)