Merck
AMBH47A8A4FB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (9-aminononyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.4
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 9-aminononylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H30N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-12-10-8-6-4-5-7-9-11-15/h4-12,15H2,1-3H3,(H,16,17)
InChIKey
GZUNGYDAMPRXSU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/510754-90-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)