Merck
AMBH47A3D7EF
Ambeed, Inc.
(4-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.97
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-formyl-3-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
InChIKey
LZVMUJGTTXMMTE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/815620-00-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)