Merck
AMBH324ABD59
Ambeed, Inc.
N-Hydroxypicolinimidamide
Größe auswählen
50 MG
€ 384,30
100 MG
€ 548,10
250 MG
€ 761,30
500 MG
€ 1.176,00
1 G
€ 1.494,50
2.5 G
€ 2.886,80
5 G
€ 4.249,20
10 G
€ 6.281,10
Lieferanten-SKU: EN300-206409-50MG
€ 384,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 384,30
100 MG
€ 548,10
250 MG
€ 761,30
500 MG
€ 1.176,00
1 G
€ 1.494,50
2.5 G
€ 2.886,80
5 G
€ 4.249,20
10 G
€ 6.281,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-206409-50MG
€ 384,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-hydroxy-2-pyridinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
InChIKey
XKXCGXSHUNVFCT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)