Merck
AMBH324ABC51
Ambeed, Inc.
1-(((4-Chlorophenoxy)carbonyl)oxy)ethyl isobutyrate
Größe auswählen
100 MG
€ 84,50
250 MG
€ 97,97
1 G
€ 154,31
Lieferanten-SKU: A762362-100MG
€ 84,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 84,50
250 MG
€ 97,97
1 G
€ 154,31
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A762362-100MG
€ 84,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(((4-chlorophenoxy)carbonyl)oxy)ethyl isobutyrate
Inchi Code
1S/C13H15ClO5/c1-8(2)12(15)17-9(3)18-13(16)19-11-6-4-10(14)5-7-11/h4-9H,1-3H3
InChIKey
XSHOSCHERXEKED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1622940-14-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)