Merck
AMBH324AB8FB
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-2-naphthaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-methoxy-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10O2/c1-14-12-7-10-5-3-2-4-9(10)6-11(12)8-13/h2-8H,1H3
InChIKey
OQDOWNJLYIFTHK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56679-88-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)