Merck
AMBH324AB735
Ambeed, Inc.
N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-(4-aminobenzoyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C10H12N2O3/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(15)12-6-5-9(13)14/h1-4H,5-6,11H2,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
VHAXWROFYVPXMZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7377-08-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7377-08-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)