Merck
AMBH3155FDFC
Ambeed, Inc.
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-4-9(12)8-5-6-10(13-2)11(7-8)14-3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChIKey
SBMSBQOMJGZBRY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1835-04-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)