Merck
AMBH3155FDE0
Ambeed, Inc.
4-Acetamidobenzylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-7(12)11-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
AWRGRDOODISXNB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25412-53-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)