Merck
AMBH3155FA7C
Ambeed, Inc.
1,2-Bis(perbromophenyl)ethane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
971.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,2,3,4,5-pentabromo-6-[2-(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethyl]benzene
Inchi Code
1S/C14H4Br10/c15-5-3(6(16)10(20)13(23)9(5)19)1-2-4-7(17)11(21)14(24)12(22)8(4)18/h1-2H2
InChIKey
BZQKBFHEWDPQHD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84852-53-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)