Merck
AMBH3155FA63
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.01
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-bromo-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C5H3BrN4/c6-3-1-4-5(7-2-3)9-10-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
InChIKey
YKWWQNVTTSHHGH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92276-38-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)