Merck
AMBH303C6B76
Ambeed, Inc.
2,3,4,9-Tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c15-12(16)10-5-8-7-3-1-2-4-9(7)14-11(8)6-13-10/h1-4,10,13-14H,5-6H2,(H,15,16)
InChIKey
FSNCEEGOMTYXKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6052-68-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6052-68-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)