Merck
AMBH303C69AB
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
benzyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-11-9-15(8-7-14-11)13(16)17-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,14H,7-10H2,1H3
InChIKey
JRPIQMPFKMFAOX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or low melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84477-85-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)