Merck
AMBH303C699B
Ambeed, Inc.
2,5-Dihydroxyterephthalaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,5-dihydroxyterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-4,11-12H
InChIKey
PIWMYUGNZBJTID-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1951-36-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)