Merck
AMBH303C6602
Ambeed, Inc.
BMS-707035
Größe auswählen
10 MG
€ 133,49
25 MG
€ 184,92
50 MG
€ 273,11
100 MG
€ 420,08
Lieferanten-SKU: A714403-10MG
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 133,49
25 MG
€ 184,92
50 MG
€ 273,11
100 MG
€ 420,08
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.43
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A714403-10MG
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1,1-dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyrimidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C17H19FN4O5S/c1-21-16(25)14(23)13(15(24)19-10-11-4-6-12(18)7-5-11)20-17(21)22-8-2-3-9-28(22,26)27/h4-7,13H,2-3,8-10H2,1H3,(H,19,24)
InChIKey
IRMTZQGXEJMJGM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/729607-74-3.html
Synonym
2-(1,1-Dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/729607-74-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)