Merck
AMBH303C6119
Ambeed, Inc.
3,5-Diamino-2-hydroxybenzoic acid hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.61
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,5-diamino-2-hydroxybenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O3.ClH/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3;/h1-2,10H,8-9H2,(H,11,12);1H
InChIKey
JGWMDXDSLNLAFI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/177960-41-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)