Merck
AMBH303C6111
Ambeed, Inc.
4-(4-Chlorophenyl)piperidine-4-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.7
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(4-chlorophenyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H13ClN2/c13-11-3-1-10(2-4-11)12(9-14)5-7-15-8-6-12/h1-4,15H,5-8H2
InChIKey
PZZPISYIGMLPJB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91721-16-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)