Merck
AMBH303C60E3
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridazine-4-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.54
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-chloro-4-pyridazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2ClN3/c6-5-4(3-7)1-2-8-9-5/h1-2H
InChIKey
GAQMHKPMJLFJPC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
White to yellow to brown to black solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1445-56-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)