Merck
AMBH303C5F91
Ambeed, Inc.
N-Descyclopropanecarbaldehyde Olaparib
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.39
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-[4-fluoro-3-(1-piperazinylcarbonyl)benzyl]-1(2H)-phthalazinone
Inchi Code
1S/C20H19FN4O2/c21-17-6-5-13(11-16(17)20(27)25-9-7-22-8-10-25)12-18-14-3-1-2-4-15(14)19(26)24-23-18/h1-6,11-12,22-23H,7-10H2,(H,24,26)
InChIKey
MNYQBXXSFSMOKI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/763111-47-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)