Merck
AMBH303C5E58
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-4-nitropyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.99
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,5-dichloro-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-1-8-2-4(7)5(3)9(10)11/h1-2H
InChIKey
JGZHZSXAYXXCFB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/433294-98-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)