Merck
AMBH303C5E2D
Ambeed, Inc.
TG101209
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.68
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-tert-butyl-3-(5-methyl-2-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenylamino)pyrimidin-4-ylamino)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C26H35N7O2S/c1-19-18-27-25(29-20-9-11-22(12-10-20)33-15-13-32(5)14-16-33)30-24(19)28-21-7-6-8-23(17-21)36(34,35)31-26(2,3)4/h6-12,17-18,31H,13-16H2,1-5H3,(H2,27,28,29,30)
InChIKey
JVDOKQYTTYUYDV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936091-14-4.html
Synonym
N-(tert-Butyl)-3-((5-methyl-2-((4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)benzenesulfonamide
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)