Wichtige Dokumente
AMBH303C5BAF
Ambeed, Inc.
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A407421-250MG
€ 73,47
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A407421-250MG
€ 73,47
Iupac Name
6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5IN2.ClH/c8-6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6;/h1-5H;1H
InChIKey
GQTXQPGNRLLPEL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)