Wichtige Dokumente
AMBH303C58A7
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-isopropyl-5-nitropyrimidin-4-amine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-isopropyl-5-nitro-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN4O2/c1-4(2)10-6-5(12(13)14)3-9-7(8)11-6/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,11)
InChIKey
XGDPRAOPHIPUTB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)