Merck
AMBH303C56AE
Ambeed, Inc.
2,4-Difluorobenzoyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.55
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,4-difluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
InChIKey
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72482-64-5.html
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)