Merck
AMBH303C548C
Ambeed, Inc.
7-Bromo-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.6
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-bromo-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrN.ClH/c1-7-5-8(12)6-10-9(7)3-2-4-11(10)13;/h5-6,11H,2-4,13H2,1H3;1H
InChIKey
KBGXQMCRPALLTC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1810069-90-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1810069-90-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)