Merck
AMBH303C53AD
Ambeed, Inc.
2-Methyl-1-(methylamino)propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-methyl-1-(methylamino)-2-propanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-5(2,7)4-6-3/h6-7H,4H2,1-3H3
InChIKey
KYCZVVFGMGLNPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67622-86-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)