Merck
AMBH303C5182
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)hydrazinecarboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylhydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-11-8-4-6-14-7-5-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
KBMQRTAUUQMJGF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/693287-79-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)