Merck
AMBH303C4FBE
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-isopropoxy-5-nitropyrimidine
Größe auswählen
100 MG
€ 108,99
250 MG
€ 129,81
Lieferanten-SKU: A206180-100MG
€ 108,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 108,99
250 MG
€ 129,81
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A206180-100MG
€ 108,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxy-5-nitropyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O3/c1-4(2)14-6-5(11(12)13)3-9-7(8)10-6/h3-4H,1-2H3
InChIKey
OYNYBMBZNDNLHY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1445894-94-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)