Merck
AMBH303C4FB1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-9-methyl-9H-purin-6-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.6
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-9-methyl-9H-purin-6-amine
Inchi Code
1S/C6H6ClN5/c1-12-2-9-3-4(8)10-6(7)11-5(3)12/h2H,1H3,(H2,8,10,11)
InChIKey
XBMKMJLOOAHOKH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7013-21-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)