Merck
AMBH303C4F9B
Ambeed, Inc.
2-(4-Chloro-2-hydroxyphenoxy)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.59
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4-chloro-2-hydroxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO4/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
IJMOEYYLLVJVAS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7417-89-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)