Wichtige Dokumente
AMBH303C4F40
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-3-amine
About This Item
Iupac Name
6-bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-3-ylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrN4/c7-3-1-4-5(9-2-3)6(8)11-10-4/h1-2H,(H3,8,10,11)
InChIKey
GORWCQUHVRKSTN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)