Merck
AMBH303C4F29
Ambeed, Inc.
3-(Bromomethyl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(bromomethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H,5H2
InChIKey
JHQONOCFAYZOEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74597-04-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)