Merck
AMBH303C4E53
Ambeed, Inc.
2-Chloroisonicotinaldehyde hydrate(contain dehydrate aldehyde)
Größe auswählen
1 G
€ 73,47
Lieferanten-SKU: A192004-1G
€ 73,47
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 73,47
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A192004-1G
€ 73,47
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloroisonicotinaldehyde hydrate
Inchi Code
1S/C6H4ClNO.H2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6;/h1-4H;1H2
InChIKey
IUEHOWDJTNSQFB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228957-10-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)