Merck
AMBH303C4D08
Ambeed, Inc.
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(3-bromo-2-thienyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H5BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2,7H,3H2
InChIKey
IXULCOYQSDIBFO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70260-17-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70260-17-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)