Merck
AMBH303C4AD6
Ambeed, Inc.
5,8-Difluorochroman-4-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.63
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5,8-difluorochroman-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO.ClH/c10-5-1-2-6(11)9-8(5)7(12)3-4-13-9;/h1-2,7H,3-4,12H2;1H
InChIKey
NTWBGVNPHSHJNN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1810070-13-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)