Merck
AMBH303C4987
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[3,4-c]pyridin-3(2H)-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,2-dihydro-3H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-3-one
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c10-7-6-4-8-2-1-5(6)3-9-7/h1-2,4H,3H2,(H,9,10)
InChIKey
ROSODFDWJFAKQI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40107-95-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)