Merck
AMBH303C492A
Ambeed, Inc.
2-Iodo-6-methylpyridin-3-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-iodo-6-methyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7IN2/c1-4-2-3-5(8)6(7)9-4/h2-3H,8H2,1H3
InChIKey
OIBYNWSTLSCBDU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211596-30-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)