Wichtige Dokumente
AMBH303C484F
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-methoxypyrazin-2-amine
About This Item
Iupac Name
3-chloro-6-methoxy-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O/c1-10-3-2-8-4(6)5(7)9-3/h2H,1H3,(H2,7,9)
InChIKey
NXASRWBWVZXWCY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)