Merck
AMBH303C440A
Ambeed, Inc.
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChIKey
FLAFQUSRGQNQFJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/134057-95-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/134057-95-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)