Merck
AMBH2D701101
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChIKey
WMGRXNKQEVOVET-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110919-71-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)