Merck
AMBH2D70090B
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzofuran
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.03
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C8H5BrO/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
InChIKey
RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54008-77-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)