Merck
AMBH2D6FF758
Ambeed, Inc.
4-Nitro-1-naphthoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-nitro-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7NO4/c13-11(14)9-5-6-10(12(15)16)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,13,14)
InChIKey
BQBFFSOHVNNCSP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1975-43-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)