Merck
AMBH2D6FF228
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-5-7(8)11-6(10-5)3-2-4-9-11/h2-4H,1H3
InChIKey
RKFIFACEFUMUPO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1368313-23-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)