Merck
AMBH2D6FF099
Ambeed, Inc.
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-ol dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.95
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8(7H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O.2ClH/c8-5-3-6(11)7-9-1-2-10(7)4-5;;/h1-2,4H,3H2;2*1H
InChIKey
GWYUVCMSWSAYDL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1609431-12-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)