Merck
AMBH2D6FF00B
Ambeed, Inc.
1,4-Di-tert-butyl-2,5-dimethoxybenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.38
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,4-ditert-butyl-2,5-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)11-9-14(18-8)12(16(4,5)6)10-13(11)17-7/h9-10H,1-8H3
InChIKey
ATGCJUULFWEWPY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7323-63-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)