Merck
AMBH2D6FDF4D
Ambeed, Inc.
(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)diboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.91
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
9,9-dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyldiboronic acid
Inchi Code
1S/C15H16B2O4/c1-15(2)13-7-9(16(18)19)3-5-11(13)12-6-4-10(17(20)21)8-14(12)15/h3-8,18-21H,1-2H3
InChIKey
LUVUGOUOAXADNE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/866100-14-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)