Wichtige Dokumente
AMBH2D6FDDCF
Ambeed, Inc.
6-Bromo-7-chloroquinazoline-2,4-diol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A185202-100MG
€ 107,77
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A185202-100MG
€ 107,77
Iupac Name
6-bromo-7-chloroquinazoline-2,4-diol
Inchi Code
1S/C8H4BrClN2O2/c9-4-1-3-6(2-5(4)10)11-8(14)12-7(3)13/h1-2H,(H2,11,12,13,14)
InChIKey
DWHJEOWAZBCNNS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)