Merck
AMBH2D6FDD4C
Ambeed, Inc.
2-(tert-Butylthio)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(tert-butylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H15NS/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)11/h4-7H,11H2,1-3H3
InChIKey
CDGJIZYNUMYKJN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51942-41-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)