Merck
AMBH2D6FD9E0
Ambeed, Inc.
Ketorolac
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[1,2-a]pyrrole-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)
InChIKey
OZWKMVRBQXNZKK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74103-06-3.html
Synonym
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)