Merck
AMBH2D6FC97B
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromoquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.95
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4,7-dibromoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Br2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChIKey
FARNFRFWNKSWAN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/700871-88-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)